Learn More
Spermin, freie Base, ≥97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454381 5 g 5 Gramm
11444381 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215207005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 71-44-3
Summenformel C10H26N4
Molekulargewicht (g/mol) 202.35
MDL-Nummer MFCD00008215
InChI-Schlüssel PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
PubChem CID 1103
ChEBI CHEBI:15746
IUPAC-Name (3-Aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amin
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermine
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 202.3
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest