Learn More
SPEX CertiPrep™ Methode AOAC 2007.01 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Sinnvolle Lösungen für die Pestizidextraktion
Marke: SPEX Certiprep AOAC-PSA-15ML
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Erfüllen Sie alle Ihre QuEChERS-Anforderungen mit Kits für allgemeine Anwendungen, die für die Entfernung polarer organischer Säuren geeignet sind, einige niedrige bis mäßige Mengen an Zucker und Lipiden.
- US (AOAC Methode 2007.01)
Spezifikation
50er-Pckg. | |
PSA-dispersive SPE-Aufreinigungsröhrchen | |
400 mg PSA, 1200 mg MgSO4 |
15 ml | |
AOAC 2007.01 | |
Sinnvolle Lösungen für die Pestizidextraktion |