Learn More
SPEXQuE™ AOAC QK-Spike-Mischung, SPEX CertiPrep™
Sinnvolle Lösungen für die Pestizidextraktion
Marke: SPEX Certiprep QUECR-AOAC-QC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Lösungsmittel: Acetonitril
- Volumen: 5 ml
Spezifikation
40 µg/mL | |
5 mL | |
AOAC internes Standardgemisch |
Acetonitrile | |
Sinnvolle Lösungen für die Pestizidextraktion |