Learn More
SPEX CertiPrep™ Röhrchenhalter
Dicker, robuster Schaumstoffblock, der 24 Standard-2 ml-Röhrchen im Homogenisator MiniG von SPEX SamplePrep fasst.
Marke: SPEX CertiPrep™ 1680
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Robuster Schaumstoffblock, der die Probenröhrchen sicher in der verstellbaren 1690er-Klammer für den 1600 MiniG fixiert.
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von 24 Proben.
Spezifikation
Röhrchen (2 ml) | |
Schaumstoffblock | |
Verstellbare 1690er-Klemme für den 1600 MiniG | |
24 |