Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
99.90 € - 383.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Polystyrol-Fläschchen mit Kappe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Pulverisierung weicher, spröder Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern, zum Mahlen von Suspensionen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 8000 D und 8000 M Mischer/Mühlen |
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15390502
|
Cole-Parmer™
3116PC |
Polycarbonat | 1,27 cm | 5,08 cm |
122.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15300512
|
Cole-Parmer™
6133 |
Polypropylene | 1,9 cm | 5,08 cm |
99.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15380522
|
Cole-Parmer™
6135 |
Polypropylen | 3,18 cm | 7,62 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15310512
|
Cole-Parmer™
6133PC |
Polycarbonat | 1,9 cm | 50.8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12568706
|
Cole-Parmer™
8002-SSP |
Polystyrol | 5,4 cm | 6,35 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Polystyrol-Fläschchen mit Kappe | |
Ideal zur Pulverisierung weicher, spröder Materialien und zum Mischen von Flüssigkeiten und Pulvern, zum Mahlen von Suspensionen | |
8000 D und 8000 M Mischer/Mühlen |