Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
218.00 € - 2530.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Zirkonia-Fläschchen-Set |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 8000 D, 8000 M Mischer/Mühlen |
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15350512
|
Cole-Parmer™
3127 |
Gehärteter Stahl | 1,9 cm | 4,76 cm |
301.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15320512
|
Cole-Parmer™
3117 |
Gehärteter Stahl | 1,27 cm | 2,54 cm |
218.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15370512
|
Cole-Parmer™
5004 |
Wolframkarbid | 1,9 cm | 5,08 cm |
665.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15349681
|
Cole-Parmer™
8001 |
Hardened Steel | 5,72 cm | 7,62 cm |
760.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12508706
|
Cole-Parmer™
8005 |
Zirconia | 6,35 cm | 6,83 cm |
2435.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12528706
|
Cole-Parmer™
8007 |
Edelstahl | 5,72 cm | 7,62 cm |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15330522
|
Cole-Parmer™
8009 |
Gehärteter Stahl | 6,03 cm | 7,62 cm |
1860.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12548706
|
Cole-Parmer™
8014 |
Agate | 5,71 cm | 6,98 cm |
2340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15380512
|
Cole-Parmer™
8003-SSP |
Aluminiumoxid-Keramik | 5,7 cm | 6,98 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12588696
|
Cole-Parmer™
8004 |
Tungsten Carbide | 5,72 cm | 6,35 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Angebotene Zubehörteile:
- Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
- Mahlkugelsets
- Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
- Adapter und Klemmen
Spezifikation
Zirkonia-Fläschchen-Set | |
8000 D, 8000 M Mischer/Mühlen |