Learn More
SPEX™ SamplePrep Geno/Grinder™ Zubehör, Mühle
Kompatibel mit allen SPEX SamplePrep Titerplatten und Fläschchen
Marke: SPEX™ SamplePrep 2166
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Säuregewaschene Mahlperlen aus Kieselgel
- Die Größe der Perlen reicht von 800–1000 μm
- Geeignet für Basis-Zelllyseanwendungen mit dem 2010 Geno/Grinder
- Behandelt, um feine Partikel und Kontaminationen zu entfernen
Spezifikation
Silika-Mahl-Beads | |
Titerplatten und Fläschchensets für Geno/Schleifer | |
400 bis 600 μm |
Ideal für den Basis-Zellaufbruch | |
Silika |