Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for Geno/Grinder™ Homogenizers
Use grinding balls to grind samples in Geno/Grinder™ homogenizers.
Marke:  Cole-Parmer™ 2156
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13591160
  • 457.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Edelstahl 440C
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
  • Geeignet für das Mahlen von Proben im Geno/Grinder
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel
1,1 cm
24-Well-Titer-Platten, kurze 15 ml-Polycarbonat-Fläschchen von Geno/Grinder™
0,43 in.
Ideal zum Mahlen großer oder zäher Proben
Edelstahl (440 C)