Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for Geno/Grinder™ Homogenizers
Use grinding balls to grind samples in Geno/Grinder™ homogenizers.
Marke: Cole-Parmer™ 2155
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl 440C
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Geeignet für das Mahlen von Proben im Geno/Grinder
Spezifikation
Grinding Balls | |
0,37 in. | |
Ideal zum Mahlen kleiner Gewebeproben |
Autoclavable | |
9,5 mm | |
Mahlkugelspender von Geno/Grinder |