Learn More
KGW Isotherm™ Sphärische Dewargefäße
Marke: KGW Isotherm™ 1291
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Dewargefässe in Kugelform zur Lagerung von LN2, nach DIN 12492, mit einer Aluminiumschutzumhüllung, Tragegriff und lose aufliegendem Deckel.TYP: 21 AL
Volumen: 1L
Verdampfung LN2: 0,2 l/24h
φ Hals Innen: 30mm
φ/H Aussen: 175/300mm
Spezifikation
185mm | |
235mm | |
300mm | |
1000mL |