Learn More
KGW Isotherm™ Sphärische Dewargefäße
386.90 € - 1187.20 €
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10517901
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KGW Isotherm™
1294
Gehäuse 10000mL
1187.20 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10370822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KGW Isotherm™
1291
Gehäuse 1000mL
386.90 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10302861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KGW Isotherm™
1273
Gehäuse 5000mL
539.54 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dewargefässe in Kugelform zur Lagerung von LN2, nach DIN 12492, mit einer Aluminiumschutzumhüllung, Tragegriff und lose aufliegendem Deckel.
TYP: 24 AL
Volumen: 10L
Verdampfung LN2: 0,6 l/24h
φ Hals Innen: 65mm
φ/H Aussen: 330/480mm