Learn More
KGW Isotherm™ Sphärische Dewargefäße
Artikelnummer. 10145500
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10145500 3 l 1 Stück
10507901 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145500 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1292
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Lagerung und zum Transport von flüssigem Stickstoff. KGW Isotherm™ Kugelförmige Dewargefäße werden aus Borosilikatglas hergestellt 3.3.
  • Niedrige Verdampfungsrate
  • Gute Kippstabilität
  • Standardausführung komplett versilbert
  • Abdeckung aus gebürstetem Aluminium
  • Mit Griff und lose aufliegendem Deckel
Spezifikation
Kappentyp lose verpackt
Farbe Silber
Innentiefe (metrisch) 305 mm
Außendurchmesser (metrisch) 225 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labortechnik, Medizintechnik
Innenhöhe (metrisch) 210 mm
Höhe (metrisch) 380 mm
Enthält Deckelgriff
Basismaterial Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 3 l
Innendurchmesser (metrisch) 205 mm
Material Aluminium