Learn More
BD Spherotech 8-Peak Validation Beads (FL1 - FL3)
Artikelnummer. 12867880
Change view
Click to view available options
Menge:
4 mL
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
12867880 4 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12867880 Supplier BD Supplier No. 653144
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
8-Peak validation bead tests are designed to fluoresce in all channels on most flow cytometers and cell sorters, to measure subtle differences in fluorescence levels.
  • Check fluorescence sensitivity and resolution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 8-Peak validation beads
Produkttyp Validation Beads
Zur Verwendung mit (Geräte) Flow cytometers and Cell sorters
Menge 4 mL
Größenverteilungen 4 mL