missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Antibody (3C8D3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeskrivelse
Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Monoclonal specifically detects Sphingosine Kinase 2/SPHK2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Sphingosine Kinase 2/SPHK2 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 3C8D3 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | EC 2.7.1.91, SK 2, sphingosine kinase 2, sphingosine kinase type 2 isoform, SPK 2 |
| Gensymbole | SPHK2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?