missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18676124 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18676124 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18676124 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323423

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Sphingosine Kinase 2/SPHK2 Polyclonal antibody specifically detects Sphingosine Kinase 2/SPHK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sphingosine Kinase 2/SPHK2
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:250, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:100
Zusammensetzung PBS, 1 mg/mL BSA and 50% Glycerol
Gen-Alias EC 2.7.1.91, SK 2, sphingosine kinase 2, sphingosine kinase type 2 isoform, SPK 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Sphingosine Kinase 2/SPHK2 (N-terminal region) synthetic peptide (coupled to KLH) corresponding to amino acid residues in the N-terminal region of human Sphingosine Kinase 2/SPHK2. This peptide sequence is highly conserved in rat and mouse Sphingosine Kinase 2/SPHK2 proteins, and has no homology to SK1. [UniProt# Q9NRA0]
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56848
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.