Learn More
SPHK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen SPHK2
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896934
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17096-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886934
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
17096-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sphingosine Kinase 2 (Sphk2) catalyzes the phosphorylation of sphingosine to sphingosine 1-phosphate (S1P), an important signaling molecule with intra- and extracellular functions. Inside the cell S1P acts as a signaling molecule like other sphingolipid metabolites like ceramide and sphingosine. S1P has been implicated in regulating cell differentiation, calcium mobilization from intracellular stores, and apoptosis. The cell surface receptors for S1P are the EDG family of G protein-coupled receptors (S1P Receptors). These receptors couple to multiple G proteins (e.g. S1P1 couples to Gi whereas S1P2 and S1P3 couple to Gq, G13 in addition to Gi) and regulate a extremely wide raange of cellular events including cell motility, survival, apoptosis, migration and cell-cell interaction. Important roles for S1P have also been reported in regulation of cardiogenesis, vascular maturation, oocyte survival, immune cell trafficking, cells of the neuronal system and bone cells. S1P levels are regulated by the activity of Sphk (Sphk1 and Sphk2).
Spezifikation
Spezifikation
SPHK2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9JIA7, Q9NRA0
308589, 56632, 56848
SPHK2 Fusion Protein Ag10569
Primary
-20°C
SPHK2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
SK 2, sphingosine kinase 2, SPHK2, SPK 2
Sphk2
IgG
Antigen Affinity Chromatography