Learn More
Invitrogen™ SPHK2 Recombinant Human Protein
SPHK2, along with SPHK1, catalyzes the phosphorylation of sphingosine producing the signalling molecule sphingosine-1-phosphate (S1P).
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064511.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
Molekulargewicht 96.7kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15428703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR8935A
100μg
1826.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15438783
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV5217
1mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
S1P signals through G-protein coupled receptors and controls diverse cellular processes. Inhibitors of SPHKs are viewed as potential therapuetics for the treatment of cancer.
Specifications
Specifications
NP_064511.2
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
SPHK and DGCK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
96.7kDa
RUO - research use only
SPHK2
Human
GST Tag
Frozen