Learn More
Spilanthol (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30008894
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008894 1 mg 1 Milligramm
30003732 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6818501MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25394-57-4
Summenformel C14 H23 N O
Molekulargewicht (g/mol) 221.34
Synonym (2E,6Z,8E)-N-(2-Methylpropyl)-2,6,8-decatrienamide, (E,E,Z)-N-(2-Methylpropyl)-2,6,8-decatrienamide, (E,E,Z)- N-Isobutyl-2,6,8-decatrienamide, Affinin, 2E,6Z,8E-Decatrienoic Acid N-Isobutylamide, N-Isobutyldeca-trans-2,cis-6,trans-8-trienamide;
IUPAC-Name (2E,6E,8Z)-N-(2-methylpropyl)deca-2,6,8-trienamide
SMILES C\C=C/C=C/CC\C=C\C(=O)NCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spilanthol
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H23NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h4-7,10-11,13H,8-9,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b5-4-,7-6+,11-10+
Formelmasse 221.178