Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar achteckiger Magnetrührstab
Achteckige Magnetrührstäbe mit integriertem Drehring sind die am häufigsten verwendete Form
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37109-0007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Das unregelmäßige Profil verfügt über eine größere Oberfläche und erzeugt zusätzliche Verwirbelungen im Vergleich zur glatten Oberfläche von zylindrischen Stäben
- Der Mittelring sorgt für verminderte Reibung und Geräuschentwicklung
- Autoklavierbar
- Hergestellt in registrierten ISO 9001:2008-Anlagen mit SGS-Zertifizierung
Spezifikation
8 mm | |
0.3125 Zoll | |
Rührstab | |
Alnico-Magnet | |
Achteckig |
0.875 Zoll | |
Achteckiger Magnetrührstab | |
Rot | |
22.2 mm |