Beschreibung
- SPINEasy RNA-Kit für Gewebe ist ein Kit mit Silika-Membran-Spin-Säulen, das eine schnelle und bequeme Aufreinigung der Gesamt-RNA aus folgenden Komponenten ermöglicht:
- Verschiedene tierische Gewebe
- Pflanzengewebe
- Gewebekulturen
- Die Verwendung unserer speziell formulierten Lysepuffer R und Lysematrix A in Kombination mit FastPrep™ Geräten von MP Biomedicals ermöglicht eine äußerst effiziente Lyse von Gewebeproben innerhalb von Sekunden. Das Kit ermöglicht In einem einfachen Arbeitsablauf die Verarbeitung mehrerer Proben:
- Gleichzeitig
- Ohne Verwendung toxischer Substanzen wie Phenol und Chloroform.
- Gereinigte RNA ist von hoher Qualität und Integrität und unmittelbar für RT-PCR und andere nachfolgende Anwendungen geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Buffer | Lysepuffer |
| Isolation Technology | Kieselgel-Zentrifugationssäule |
| Aufreinigungszeit | 40 min |
| Spezies | Human, Maus, Ratte |
| Probentyp | Gewebe |
| Menge | 50 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SPINeasy RNA Kit for Tissue
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Guanidine Hydrochloride