missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spiroxatrine, Tocris Bioscience™

Potent α2C antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 063110

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417833

  • 145.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

5-HT1A antagonist. More active and selective than spiperone. Also a very potent α2C adrenergic receptor antagonist.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1054-88-2
379.46
spiroxatrine, spiroxatrinum, spiroxatrine inn, spiroxamide, spiroxatrine r 5188, spiroxatrinum inn-latin, espiroxatrina inn-spanish, dsstox_cid_25198, dsstox_rid_80744, dsstox_gsid_45198
8-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl)-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
C22H25N3O3
JVGBTTIJPBFLTE-UHFFFAOYSA-N
5268
C1CN(CCC12C(=O)NCN2C3=CC=CC=C3)CC4COC5=CC=CC=C5O4

Spezifikation

Spiroxatrine
1054-88-2
spiroxatrine, spiroxatrinum, spiroxatrine inn, spiroxamide, spiroxatrine r 5188, spiroxatrinum inn-latin, espiroxatrina inn-spanish, dsstox_cid_25198, dsstox_rid_80744, dsstox_gsid_45198
C1CN(CCC12C(=O)NCN2C3=CC=CC=C3)CC4COC5=CC=CC=C5O4
379.46
379.46
10mg
C22H25N3O3
JVGBTTIJPBFLTE-UHFFFAOYSA-N
8-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl)-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
5268
>98%
Videos