Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
50.50 € - 855.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner, Split/Splitless FAST FocusLiner |
Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 6.3 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Varian/Bruker und Agilent Technologies GCs |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12947141
|
Trajan Scientific and Medical™
09200501 |
Je 1 |
50.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12967141
|
Trajan Scientific and Medical™
092008 |
25/Packung |
855.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent und Varian/Bruker Geräten
Spezifikation
78,5 mm | |
2.3 mm | |
Varian/Bruker und Agilent Technologies GCs |
GC-Einlass-Liner, Split/Splitless FAST FocusLiner | |
6.3 mm |