Learn More
Carbolite™ Geteilter Rohrofen
10875.00 € - 11225.00 €
Spezifikation
Analysezeit | 45 min |
---|---|
Typ | Spaltrohrofen |
Temperaturstabilität | 1200 °C |
Spannung | 220 V |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12113360
|
Carbolite™
VST120200-230SN+&02-3216P1 |
350mm | 1000 w |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12173360
|
Carbolite™
VST120600-230SN+&02-301 |
700mm | 3000 w |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Die Öfen bestehen aus zwei Hälften die durch Scharniere miteinander verbunden sind. So können Sie leicht beladen oder um einen Versuchsaufbau bzw. ein separates Arbeitsrohr herum platziert werden.Die HST Modelle sind ideal für den horizontalen Einsatz und die VST Modelle optimal für den vertikalen Einsatz geeignet. Die in vakuumgeformte keramische Faserisolierung eingebetteten Heizdrähte ermöglichen sehr schnelle Aufheiz- und Abkühlraten. Die Abkühlgeschwindigkeit kann durch Aufklappen der beiden Hälften noch beschleunigt werden. Das Heizelement der Öfen hat einen Innen-φ von 120mm und ist für Arbeitsrohre bis 110mm Aussen-φ geeignet. Auswechselbare Isolierscheiben an den Ofenenden ermöglichen den Einsatz unterschiedlicher Rohrdurchmesser am gleichen Ofen. Auch von diesen Klapprohröfen gibt es entsprechende Ausführungen mit drei Heizzonen (HZS und TVS). Sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Ausführung befinden sich die digitalen PID-Regler in einer separaten Box mit einem 2m langen Verbindungskabel.
Typ: VST 12/-/600
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 3,0 kW
Gefässlänge: 600mm
φ/L Rohr Aussen: 750/110mm
B/T/H Aussen: 350/350/700mm
Spezifikation
45 min | |
Spaltrohrofen | |
1200 °C | |
220 V |