Learn More
Nabertherm Horizontaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSH 1100 mit B400-Regler
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln. Verschiedene Arbeitsröhrchen können bequem ausgetauscht werden (z. B. Arbeitsröhrchen aus verschiedenen Materialien).
Marke:  Nabertherm RS471B2AN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 76.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918480
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Typ-N-Thermoelement
  • Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
  • Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • Schaltanlage und Steuerung in Ofengehäuse integriert
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
Up to 1100°C
495 x 920 x 630 mm
170 mm
B400
750 mm
76 kg