Learn More
Nabertherm Horizontaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSH 1100 mit P480-Regler
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln. Verschiedene Arbeitsröhrchen können bequem ausgetauscht werden (z. B. Arbeitsröhrchen aus verschiedenen Materialien).
Marke:  Nabertherm RS321P2AN3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 46.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918470
  • 6630.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Typ-N-Thermoelement
  • Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
  • Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • Schaltanlage und Steuerung in Ofengehäuse integriert
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
500 mm
46 kg
445 x 670 x 580 mm
P480
Up to 1100°C