Learn More
Nabertherm Vertikale Rohröfen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1300 mit P470-Regler
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln. Verschiedene Arbeitsröhrchen können bequem ausgetauscht werden (z. B. Arbeitsröhrchen aus verschiedenen Materialien).
6446.40 € - 12025.80 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | Up to 1300°C |
---|---|
Temperaturregelung | P470 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15948410
|
Nabertherm
RI251P3AN3 |
50 mm | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15928420
|
Nabertherm
RI381P3AN3 |
80 mm | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15948430
|
Nabertherm
RI481P3AN3 |
80 mm | 750 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15988410
|
Nabertherm
RI321P3AN3 |
120 mm | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15968420
|
Nabertherm
RI421P3AN3 |
120 mm | 750 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15988430
|
Nabertherm
RI521P3AN3 |
120 mm | 1000 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15908430
|
Nabertherm
RI471P3AN3 |
170 mm | 750 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15928440
|
Nabertherm
RI571P3AN3 |
170 mm | 1000 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Typ S-Thermoelement
- Rahmen für vertikale Anwendung
- Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
- Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Up to 1300°C | |
P470 |