Learn More
KD Scientific Splitter 6x20 ml
Zur Verwendung mit Rotor für Centrifian6×20 ml Szintillationsfläschchen
N.V.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrfian™ 6x20 ml Szintillationsfläschchen |
---|---|
Typ | Splitter |
Material | Polyethylen |
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Der Splitter leitet den Luftstrom in und aus den Fläschchen, um die Lösungsmittelverdunstung zu erleichtern
Spezifikation
Centrfian™ 6x20 ml Szintillationsfläschchen | |
Splitter | |
Polyethylen |