Learn More
Fisherbrand™ PADS 10X10CM
Hält gleichmäßigen Kontakt zwischen Gel und Membran aufrecht.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zubehör für TV100-EBK, TV400-EBK Elektroblotter
- Komprimiert das Gel gegen die Nitrozellulosemembran für einen gleichmäßigen Transfer
Spezifikation
Faser-Pad | |
4/Packung | |
20,5 x 20 cm |