Learn More
GVS SPR316 Paar P3 Staubfilter
Beschreibung
Diese Filter werden für Stäube und Dämpfe empfohlen, die Substanzen wie Mikroorganismen, Marmor, Gips, Titanoxid, Speckstein, Steinwolle, Holz, Reinigungsmittel, Textilfasern, Gewürze, Salz, Tierfutter usw. enthalten.
- Schützt vor Staub, der Lungenerkrankungen verursachen kann.
- Schützt insbesondere vor Stäuben aus Kohle, Siliziumdioxid, Baumwolle, Eisenerz, Graphit, Kaolin, Zink und Aluminium.
- Schützt vor schädlichen Stäuben wie Asbest, Bauxit, Kohle, Siliziumdioxid, Eisen und vor giftigen Stäuben wie Mangan, Blei und Chrom.
- Extrem leicht und kompakt, um dem Träger maximalen Tragekomfort zu bieten.
- Es bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld, ohne die andere Augen- oder Gehörschutzausrüstung zu beeinträchtigen, die der Benutzer tragen muss.
- Geringer Atemwiderstand zur Verringerung des Ermüdungsrisikos und für zusätzlichen Komfort.
- Die Filter halten bis zu 5 Jahre und lassen sich leicht austauschen.
- Hergestellt aus weichem, geruchlosem, thermoplastischem Elastomer, das hypoallergen ist (ohne Latex und Silikon) und über ein einfach verstellbares Kopfband verfügt.
- Zertifizierungen: Maskenkörper EN140: 1998.
- P3 RD Filter: EN143: 2000+A1: 2006.
- CE 2797
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | P3 |
| Produkttyp | Filter |
| Mit Ausatemventil | Nein |