Learn More
GVS SPR425 Elipse Maske mit B1P3 Filtern
Beschreibung
Diese Maske wird für anorganische Gase und Stäube empfohlen.
- Extrem leicht und kompakt, um dem Träger maximalen Tragekomfort zu bieten.
- Es bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld, ohne die andere Augen- oder Gehörschutzausrüstung zu beeinträchtigen, die der Benutzer tragen muss.
- Geringer Atemwiderstand zur Verringerung des Ermüdungsrisikos und für zusätzlichen Komfort.
- Die Filter halten bis zu 3 Jahre und lassen sich leicht austauschen.
- Hergestellt aus weichem, geruchlosem, thermoplastischem Elastomer, das hypoallergen ist (ohne Latex und Silikon) und über ein einfach verstellbares Kopfband verfügt.
- Zertifizierungen: Maskenkörper EN140: 1998. B1P3 RD Filter EN14387: 2004 + A1: 2008. CE 2797
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | B1P3 |