Learn More
GVS SPR491 Elipse Maske mit ABEK1P3 Filtern
Beschreibung
Diese Maske wird für den Einsatz bei der Herstellung und Handhabung chemischer Stoffe und der damit verbundenen Gefahr durch mehrere Gase und Stäube empfohlen. Geeignet für alle Arten von organischen Gasen, anorganischen Gasen, Formaldehyd, chemischen Gasen, Staub und Ammoniak.
- Extrem leicht und kompakt, um dem Träger maximalen Tragekomfort zu bieten. Es bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld, ohne die andere Augen- oder Gehörschutzausrüstung zu beeinträchtigen, die der Benutzer tragen muss.
- Geringer Atemwiderstand zur Verringerung des Ermüdungsrisikos und für zusätzlichen Komfort.
- Die Filter halten bis zu 3 Jahre und lassen sich leicht austauschen.
- Hergestellt aus weichem, geruchlosem, thermoplastischem Elastomer, das hypoallergen ist (ohne Latex und Silikon) und über ein einfach verstellbares Kopfband verfügt.
- Zertifizierungen: Maskenkörper EN140: 1998. ABEK1P 3 RD Filter EN14387: 2004 + A1: 2008. CE 2797
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | ABEK1P3 |