Learn More
GVS SPR535 Elipse Integra Maske mit ABEK1P3-Filtern
Beschreibung
Diese Maske wird empfohlen für Metallrauch und Staub in geschlossenen Räumen, Gasschweißen, Lackieren, Formenbau und Epoxidharz.
- Auch geeignet für Lösungsmittel, verschiedene organische Gase und Pestizide.
- Extrem leicht und mit integriertem Augen- und Atemschutz ausgestattet, um eine bessere Passform im Gesicht, mehr Komfort und ein geringeres Risiko des Beschlagens der Linse zu gewährleisten.
- Geringer Atemwiderstand zur Verringerung des Ermüdungsrisikos und für zusätzlichen Komfort.
- Hergestellt aus weichem, geruchlosem, thermoplastischem Elastomer, das hypoallergen ist (ohne Latex und Silikon) und über ein einfach verstellbares Kopfband verfügt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | ABEK1P3 |