Learn More
B Braun™ Sprühkopf
Catalog Number 10632401
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen. B Braun™ Sprühkopf für 1000 ml-Flaschen aus Polyethylen. PVC-freie Materialien lassen sich gut recyceln.
Roter Sprühkopf
  • Aus Polypropylen
  • Geeignet für 1000 ml-Polyethylenflaschen
  • PVC-freie Materialien lassen sich gut recyceln
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.000 ml Polyethylen-Flaschen
Produkttyp Sprühkopf
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Zerstäubung von alkoholhaltigen Gesichts- und Hautdesinfektionsmitteln
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung Je 1
Closure Included Ja