Learn More
SPRR2F Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24648-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883135
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
17-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cross-linked envelope protein of keratinocytes. It is a keratinocyte protein that first appears in the cell cytosol, but ultimately becomes cross-linked to membrane proteins by transglutaminase. All that results in the formation of an insoluble envelope beneath the plasma membrane.
Spezifikation
Spezifikation
SPRR2F
0.52 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96RM1
small proline rich protein 2F, SPR 2F, SPRR2F
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
6705
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
SPRR2F
Liquid
SPRR2F
SPRR2F Fusion Protein Ag20323
Antigen Affinity Chromatography