missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPRYD4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18217365 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18217365 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18217365 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SPRYD4 Polyclonal specifically detects SPRYD4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPRYD4
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_997227
Gen-Alias DKFZp686N0877, SPRY domain containing 4, SPRY domain-containing protein 4
Gensymbole SPRYD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human SPRYD4. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of SPRYD4. Amino Acid Squence: VTSGRHYWEVTVKRSQQF
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283377
Testspezifität SPRYD4 antibody is predicted to not cross-react with other SPRYD protein family members. At least two isoforms of SPRYD4 are known to exist; this antibody will detect both isoforms.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.