missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPZ1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18140582 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18140582 0.025 mg 25 Mikrogramm
18717283 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18140582 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP224582SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SPZ1 Polyclonal specifically detects SPZ1 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SPZ1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Zusammensetzung 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9BXG8
Gen-Alias FLJ25709, NYD-TSP1, spermatogenic leucine zipper 1, spermatogenic leucine zipper protein 1, spermatogenic zip 1, Testis-specific protein 1, Testis-specific protein NYD-TSP1, TSP1
Gensymbole SPZ1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 40-90 of human SPZ1 was used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84654
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human and chimpanzee, 94% homologous in rat, mouse, monkey and dog, and 82% homologous in chicken.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.