Learn More
SQ 22536, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuryl-9-adenine |
| CAS | 17318-31-9 |
| Summenformel | C9H11N5O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Tetrahydrofuryl-9-adenine, 9-(Tetrahydro-2-furyl)s\adenine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12) |
| SMILES | NC1=NC=NC2=C1N=CN2C3CCCO3 |
| IUPAC-Name | 9-(Tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.22 |
| Formelmasse | 205.1 |