missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Squalan-d62, TRC

Artikelnummer. 30416860
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416860 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30416860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS683752100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane-d62
CAS 16514-83-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C30 D62
Menge 100 mg
Synonym Tetracosane-1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,16,16,17,17,18,18,19,20,20,21,21,22,22,23,24,24,24-d44','2,6,10,15,19,23-hexa(methyl-d3)- (8CI','9CI','ACI), 2,6,10,15,19,23-Hexa(methyl-d3)tetracosane-1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,16,16,17,17,18,18,19,20,20,21,21,22,22,23,24,24,24-d44 (ACI), Perdeuteriosqualane, Squalane (C30D62), 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane-d62, Squalane-D62
InChI-Formel InChI=1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D3,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D,26D,27D,28D,29D,30D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,16,16,17,17,18,18,19,20,20,21,21,22,22,23,24,24,24-Tetratetracontadeuterio-2,6,10,15,19,23-hexakis(trideuteriomethyl)tetracosan
Molekulargewicht (g/mol) 485.1953
Formelmasse 484.8743
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.