Learn More
Fisherbrand™ Quadratische Economy Rührstäbchen aus PTFE
Effektiver Rührer, besonders bei niedrigen Drehzahlen. Die Fisherbrand™ kostengünstigen quadratischen Rührstäbe aus PTFE sind garantiert inert und auslaufsicher.
5.35 € - 15.95 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Menge | 25/Pckg. |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16225741
|
Fisherbrand™
|
12 x 4 x 4 mm |
5.35 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16245741
|
Fisherbrand™
|
35 x 6 x 6 mm |
11.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16255741
|
Fisherbrand™
|
50 x 7.5 x 7.5 mm |
15.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16235741
|
Fisherbrand™
|
25 x 5.5 x 5.5 mm |
11.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem, FDA-zugelassenem, PTFE
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
25/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |