Learn More
Huenersdorf™ DECKEL FüR 52323
Marke: Huenersdorf™ 945100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Spezifikation
Quadratischer Deckel | |
45 mm | |
Je 1 |
Naturfarben | |
Deckel | |
280 mm |