Learn More
Cole Parmer™ Quadratische Wägeschiffchen aus Polystyrol, weiß, 500/Packung
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
Marke:  Cole Parmer™ 01017-15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466033
  • 61.79 € / 500 Stück
Verfügbar ab
10-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples.
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Probenübertragung.
  • Einwegprodukt
  • Weiße, lichtdurchlässige Farbschalen für herkömmliche Anwendungen.
  • Lichtdurchlässiges, gummiertes Polystyrol hält Temperaturen bis 180 ° F stand, biegt sich für einfaches Ausgießen.
  • Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Geeignet für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.
  • Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
  • Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Spezifikation
Spezifikation
White
Quadratisch
Weighing Pan
100 mL
3.5 in.
500/Pk.
2.5 cm
Flat
Polystyrene
Disposable
1 in.
8.9 cm
1 in.
180°F