Learn More
Cole Parmer™ Quadratische Wägeschiffchen aus Polystyrol, weiß, 500/Packung
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
75.80 € - 110.00 €
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15416033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole Parmer™
01017-05
20 mL
110.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15466033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole Parmer™
01017-15
100 mL
75.80 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Abgerundete Ecken erleichtern die Übertragung von pulverförmigen oder körnigen Proben.
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Probenübertragung.
  • Einwegprodukt
  • Weiße, lichtdurchlässige Farbschalen für herkömmliche Anwendungen.
  • Lichtdurchlässiges, gummiertes Polystyrol hält Temperaturen bis 180 ° F stand, biegt sich für einfaches Ausgießen.
  • Biologisch inert; beständig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Geeignet für den Einsatz mit Waagen, Mikrowellen-Feuchtemessgeräten sowie für Hunderte andere Anwendungen im Bereich der Probenhandhabung.
  • Der flache Boden verhindert ein Umkippen.
  • Die konturierten Seitenflächen ermöglichen eine rutschfeste Handhabung.
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Einwegprodukt
Quadratisch
180 °F
Weiß
Polystyrol
500/Packung