Learn More
Heathrow scientific™ X500 Square Boat, 85mm x 85mm x 7mm
Zum Wiegen fester Produkte wie Pulver, Kristalle und andere kleine Partikel. Heathrow Scientific™ Quadratische Wägeschalen verfügen über glatte Oberflächen, um einen minimalen Verlust an Probenprodukten zu gewährleisten.
Marke: Heathrow scientific™ HS1422
38.81 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Beschreibung
- Flaches Schiffchen mit einem breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern
- Ideal für das Wägen fester Produkte
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- FDA-konform/lebensmitteltauglich
- Einwegprodukt
- 500er-Packung
Spezifikation
Ja | |
Quadratisch, flach | |
Medium; 90 x 90 x 7 mm |
Polystyrol | |
Festproduktwägung |