missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR 11237, Tocris Bioscience™

Pan RXR agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 341110

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412974

  • 288.12 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Pan retinoid X receptor (RXR) agonist that is devoid of any RAR activity.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

146670-40-8
380.484
4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl-benzoic acid, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-1,3 dioxolan-2-yl-benzoic acid, d09yuq, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8,-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, sr hplc, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-di, 4-2-1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl
4-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzoic acid
C24H28O4
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
127019
CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C3(OCCO3)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)(C)C)C

Spezifikation

10mg
146670-40-8
4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl-benzoic acid, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-1,3 dioxolan-2-yl-benzoic acid, d09yuq, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8,-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, sr hplc, 4-2-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl-1,3-di, 4-2-1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-yl-1,3-dioxolan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl-1,3-dioxolan-2-yl
CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C3(OCCO3)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)(C)C)C
380.484
380.48
SR 11237
C24H28O4
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
4-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzoic acid
127019
>98%
Videos
Dokumentation