missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ SR 59230A hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18044152
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18044152 10 mg 10 Milligramm
18064272 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18044152 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1511/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective β3 antagonist

SR 59230A hydrochloride is a potent and selective β3 adrenoceptor antagonist (IC50 values are 40, 408 and 648 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively). Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1135278-41-9
Summenformel C21H28ClNO2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SR 59230A hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 361.91
Reinheit >98%
Molekulargewicht 361.91
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.