Learn More
Tocris Bioscience™ SR 59230A hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064272
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18064272 50 mg 50 Milligramm
18044152 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064272 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1511/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective β3 antagonist
SR 59230A hydrochloride is a potent and selective β3 adrenoceptor antagonist (IC50 values are 40, 408 and 648 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively). Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135278-41-9
Summenformel C21H28ClNO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SR 59230A hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 361.91
Reinheit >98%
Molekulargewicht 361.91