Learn More
Tocris Bioscience™ SR 8278
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001563
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001563 10 mg 10 Milligramm
30001608 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001563 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4463/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rev-Erbα antagonist
Rev-Erbα antagonist; inhibits Rev-Erbα transcriptional repression (EC50 = 0.47 μM). Blocks activity of Rev-Erbα agonist GSK 4112 (Cat. No. 3663) in HEK293 cells. Increases expression of glucose-regulating genes, G6Pase and PEPCK in HepG2 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1254944-66-5
Summenformel C18H19NO3S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SR 8278
Menge 10 mg
Formelmasse 361.48
Reinheit >99%
Molekulargewicht 361.474