Learn More
TERUMO SR STRAIGHT FEP intravenöse Katheter SURFLO™
Beschreibung
- Der Surflo IV Die Katheter bestehen aus medizinischem PTFE.
- Die Materialien der Surflo™ IV Die Katheter werden sorgfältig ausgewählt, um eine stabile Form bei Punktionen unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten.
- Kurzer peripherer Venenkatheter mit ETFE-Katheterschlauch und Edelstahl-Innennadel
- Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
- Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
- Die Rückflusskammer bestätigt das Eindringen der Nadelspitze in das Gefäß.
- Die große Auswahl an Kathetern und zugehörigen Obturatoren ermöglicht die Wahl des optimalen Produkts für ein breites Anwendungsgebiet.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | ETFE, Edelstahl (Kanüle) |
| Farbe | Grau |
| Kanülen-Gauge | 16 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Produkttyp | IV-Katheter |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Infusionsleitungen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
| Mehr anzeigen |