Learn More
TERUMO SR STRAIGHT PUR SURFLASH™ Intravenöse Katheter
Beschreibung
- Kurzes PIVC mit Innennadel, ausgestattet mit dem Surflash™ Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
- Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
- Geringeres Risiko einer mechanischen Phlebitis, da es aus hochwertigem Polyurethan besteht und sich bei Körpertemperatur weicher anfühlt.
- Das Surflash-System bestätigt die korrekte Platzierung des Katheters in der Vene.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung – Medizinprodukt der Klasse IIa |
| Material | Polyurethan, Edelstahl (Kanüle) |
| Farbe | Orange |
| Kanülen-Gauge | 14 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 64 mm |
| Produkttyp | IV-Katheter |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Menge | 50/Karton |
| Mehr anzeigen |