Learn More
TERUMO SR STRAIGHT PUR VERSATUS™ Intravenöse Katheter
Beschreibung
- Der Versatus™ IV Die Katheter bestehen aus medizinischem Polyurethan, das sich bei Körpertemperatur weich anfühlt und so für hohen Patientenkomfort sorgt.
- Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
- Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
- Hergestellt aus knickfestem Material, um ein Abknicken beim Einsetzen zu verhindern und so den Patientenkomfort zu erhöhen.
- Geringeres Risiko einer mechanischen Phlebitis, da es aus hochwertigem Polyurethan besteht und sich bei Körpertemperatur weicher anfühlt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyurethan, Edelstahl (Kanüle) |
| Farbe | Orange |
| Kanülen-Gauge | 14 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 64 mm |
| Produkttyp | IV-Katheter |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Infusionsleitungen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
| Graduated | Nein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?